Anti-SORL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Rhodamine)
Fournisseur: US Biological
S5353-02J
USBIS5353-02JEA 837 EUR InStock
USBIS5353-02J
Anti-SORL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Rhodamine)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SORL1 (sortilin-related receptor, L(DLR class) A repeats containing)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Rhodamine
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité