Anti-SOX8 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
S5364-25D
USBIS5364-25DEA 460 EUR InStock
USBIS5364-25D
Anti-SOX8 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:16000
Type: Primary
Antigen: SOX8 (SRY (sex determining region Y)-box 8)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité