Anti-Sox 15 Sheep Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
S5364-44C
USBIS5364-44CEA 817 EUR InStock
USBIS5364-44C
Anti-Sox 15 Sheep Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Sox 15
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Sheep
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité