Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SOX17 Goat Polyclonal Antibody (NL®557)

Fournisseur: US Biological
S5364-45A
USBIS5364-45AEA 796 EUR InStock
USBIS5364-45A
Anti-SOX17 Goat Polyclonal Antibody (NL®557)
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 1:10

Type: Primary
Antigen: SOX17 (SRY (sex determining region Y)-box 17)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: NL®557
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité