Anti-SOX17 Goat Polyclonal Antibody (APC (Allophycocyanin))
Fournisseur: US Biological
S5364-45R
USBIS5364-45REA 764 EUR InStock
USBIS5364-45R
Anti-SOX17 Goat Polyclonal Antibody (APC (Allophycocyanin))
Anticorps
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: SOX17 (SRY (sex determining region Y)-box 17)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité