Anti-SCNN1A Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
S5368-02
USBIS5368-02EA 559 EUR InStock
USBIS5368-02
Anti-SCNN1A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000
Type: Primary
Antigen: SCNN1A (sodium channel, non-voltage-gated 1 alpha subunit)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité