Anti-S1PR3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2G11]
Fournisseur: US Biological
S5451-02G
USBIS5451-02GEA 694 EUR InStock
USBIS5451-02G
Anti-S1PR3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2G11]
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 10 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: S1PR3 (sphingosine-1-phosphate receptor 3)
Clonality: Monoclonal
Clone: 2G11
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité