Anti-SRC Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10i71]
Fournisseur: US Biological
S6500-10B
USBIS6500-10BEA 649 EUR InStock
USBIS6500-10B
Anti-SRC Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10i71]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-1:500; Immunochemistry: 1:50-1:100; Immunoprecipitation: 2?g/test
Type: Primary
Antigen: SRC (v-src avian sarcoma (Schmidt-Ruppin A-2) viral oncogene homolog)
Clonality: Monoclonal
Clone: 10i71
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité