Anti-Src-like Adaptor Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
S6504-85B
USBIS6504-85BEA 466 EUR InStock
USBIS6504-85B
Anti-Src-like Adaptor Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: Src-like Adaptor
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité