Anti-Stearoyl CoA Desaturase 1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
S7900-06
USBIS7900-06EA 532 EUR InStock
USBIS7900-06
Anti-Stearoyl CoA Desaturase 1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:2000-1:5000; Western Blot: 1:2000-1:5000
Type: Primary
Antigen: Stearoyl CoA Desaturase 1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité