Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Staphylococcus aureus Enterotoxin B Mouse Monoclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase)) [clone: 3G315]

Fournisseur: US Biological
S7965-35D-100
USBIS7965-35D-100EA 761 EUR InStock
USBIS7965-35D-100
Anti-Staphylococcus aureus Enterotoxin B Mouse Monoclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase)) [clone: 3G315]
Anticorps
Do not freeze!

Type: Primary
Antigen: Staphylococcus aureus Enterotoxin B
Clonality: Monoclonal
Clone: 3G315
Conjugation: AP (Alkaline Phosphatase)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité