Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-STAT5A Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6A188]

Fournisseur: US Biological
S7972-07J
USBIS7972-07JEA 736 EUR InStock
USBIS7972-07J
Anti-STAT5A Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6A188]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1-3?g/ml; ELISA: 0.1-1 ?g/ml

Type: Primary
Antigen: STAT5A (signal transducer and activator of transcription 5A)
Clonality: Monoclonal
Clone: 6A188
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Bovine, Human, Rat, Sheep

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité