Anti-Serine/threonine kinase 11, STK11 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
S7973-58W4
USBIS7973-58W4EA 450 EUR InStock
USBIS7973-58W4
Anti-Serine/threonine kinase 11, STK11 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 0.5-4?g/ml
Type: Primary
Antigen: Serine/threonine kinase 11, STK11
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité