Anti-Stromal Cell Derived Factor 1 beta Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
S7975-62A
USBIS7975-62AEA 697 EUR InStock
USBIS7975-62A
Anti-Stromal Cell Derived Factor 1 beta Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 0.5 ?g/ml; Western Blot: 0.1-0.2?g/ml
Type: Primary
Antigen: Stromal Cell Derived Factor 1 beta
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité