Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Structural Maintenance of Chromosomes 1 Like 1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: US Biological
S7980-01K
USBIS7980-01KEA 924 EUR InStock
USBIS7980-01K
Anti-Structural Maintenance of Chromosomes 1 Like 1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Immunoprecipitation: 2-6?g/mg; Western Blot: 1:500-1:5000

Type: Primary
Antigen: Structural Maintenance of Chromosomes 1 Like 1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité