Anti-Substance P Mouse Monoclonal Antibody [clone: SP-DE4-21]
Fournisseur: US Biological
S8000-01B-100
USBIS8000-01B-100EA 643 EUR InStock
USBIS8000-01B-100
Anti-Substance P Mouse Monoclonal Antibody [clone: SP-DE4-21]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:10000; Immunochemistry: 1:300-1:1000
Type: Primary
Antigen: Substance P
Clonality: Monoclonal
Clone: SP-DE4-21
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Guinea pig, Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité