Anti-SAE1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
S8025-85L
USBIS8025-85LEA 649 EUR InStock
USBIS8025-85L
Anti-SAE1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-1:500; Immunochemistry: 1:50-1:100
Type: Primary
Antigen: SAE1 (SUMO1 activating enzyme subunit 1)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Collapse All
Taille Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
200 µl 200 µl USBIS8025-85L
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité