Anti-Superoxide Dismutase 3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10F772]
Fournisseur: US Biological
S8060-10N-100
USBIS8060-10N-100EA 582 EUR InStock
USBIS8060-10N-100
Anti-Superoxide Dismutase 3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10F772]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot:1:1000; Immunochemistry: 1:100;
Type: Primary
Antigen: Superoxide Dismutase 3
Clonality: Monoclonal
Clone: 10F772
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Mouse, Rat,
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité