Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SFTPD Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6A622]

Fournisseur: US Biological
S8402-08
USBIS8402-08EA 837 EUR InStock
USBIS8402-08
Anti-SFTPD Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6A622]
Anticorps
Recommended dilution: Immunohistology: 1:10; Western Blot: 1:10

Type: Primary
Antigen: SFTPD (surfactant protein D)
Clonality: Monoclonal
Clone: 6A622
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité