Anti-SYP Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10K361]
Fournisseur: US Biological
S9108-07A
USBIS9108-07AEA 540 EUR InStock
USBIS9108-07A
Anti-SYP Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10K361]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 0.5-1 ?g/ml; Immunochemistry: 1-2?g/ml
Type: Primary
Antigen: SYP (synaptophysin)
Clonality: Monoclonal
Clone: 10K361
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité