Anti-SYT4 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: US Biological
S9109-40B
USBIS9109-40BEA 837 EUR InStock
USBIS9109-40B
Anti-SYT4 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SYT4 (synaptotagmin IV)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité