Anti-SNTG1 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
S9299-98B
USBIS9299-98BEA 460 EUR InStock
USBIS9299-98B
Anti-SNTG1 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:8000
Type: Primary
Antigen: SNTG1 (syntrophin, gamma 1)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité