Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Synuclein, alpha Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5C2]

Fournisseur: US Biological
S9500-21S
USBIS9500-21SEA 709 EUR InStock
USBIS9500-21S
Anti-Synuclein, alpha Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5C2]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:500-1:2000; Immunochemistry: 10 ?g/ml

Type: Primary
Antigen: Synuclein, alpha
Clonality: Monoclonal
Clone: 5C2
Conjugation: Unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité