Anti-Synuclein, gamma Sheep Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
S9502-04C
USBIS9502-04CEA 479 EUR InStock
USBIS9502-04C
Anti-Synuclein, gamma Sheep Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Synuclein, gamma
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Sheep
Isotype:
Reactivity: Human, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité