Anti-TAR DNA Binding Protein 43 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
T1019-47A
USBIT1019-47AEA 614 EUR InStock
USBIT1019-47A
Anti-TAR DNA Binding Protein 43 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 0.5-2?g/ml; Immunochemistry: 1:100-1:1000
Type: Primary
Antigen: TAR DNA Binding Protein 43
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Chicken, Human, Monkey, Mouse, Xenopus laevis
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité