Anti-TBX18 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 12K182]
Fournisseur: US Biological
T1848-42A
USBIT1848-42AEA 817 EUR InStock
USBIT1848-42A
Anti-TBX18 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 12K182]
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 8-25 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: TBX18 (T-box 18)
Clonality: monoclonal
Clone: 12K182
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité