Anti-T-Cell Death-Associated Gene 8 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
T2010-04B
USBIT2010-04BEA 568 EUR InStock
USBIT2010-04B
Anti-T-Cell Death-Associated Gene 8 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 0.5-2?g/ml; Immunochemistry: 20 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: T-Cell Death-Associated Gene 8
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité