Anti-T-complex Protein 1 Subunit gamma Rabbit Polyclonal Antibody (APC (Allophycocyanin))
Fournisseur: US Biological
T2035-11-APC
USBIT2035-11-APCEA 884 EUR InStock
USBIT2035-11-APC
Anti-T-complex Protein 1 Subunit gamma Rabbit Polyclonal Antibody (APC (Allophycocyanin))
Anticorps
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-1:500
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: T-complex Protein 1 Subunit gamma
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité