Anti-T-complex Protein 1 eta Rat Monoclonal Antibody [clone: 10B491]
Fournisseur: US Biological
T2035-35
USBIT2035-35EA 641 EUR InStock
USBIT2035-35
Anti-T-complex Protein 1 eta Rat Monoclonal Antibody [clone: 10B491]
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 1:100; Western Blot: 1:500
Type: Primary
Antigen: T-complex Protein 1 eta
Clonality: monoclonal
Clone: 10B491
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité