Anti-TCR, alpha, beta Hamster Monoclonal Antibody [clone: H57-597]
Fournisseur: US Biological
T2040-02NX
USBIT2040-02NXEA 473 EUR InStock
USBIT2040-02NX
Anti-TCR, alpha, beta Hamster Monoclonal Antibody [clone: H57-597]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TCR, alpha, beta
Clonality: monoclonal
Clone: H57-597
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Hamster
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité