Anti-TCR, alpha, beta, V beta 2 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)/Cy5®) [clone: 5K83]
Fournisseur: US Biological
T2040-02W4
USBIT2040-02W4EA 492 EUR InStock
USBIT2040-02W4
Anti-TCR, alpha, beta, V beta 2 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)/Cy5®) [clone: 5K83]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TCR, alpha, beta, V beta 2
Clonality: monoclonal
Clone: 5K83
Conjugation: PE (Phycoerythrin)/Cy5®
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Chicken
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité