Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Telomerase Rabbit Monoclonal Antibody [clone: 6k393]

Fournisseur: US Biological
T2399-15B
USBIT2399-15BEA 577 EUR InStock
USBIT2399-15B
Anti-Telomerase Rabbit Monoclonal Antibody [clone: 6k393]
Anticorps
Recommended dilution: Flow Cytometry: 1:100; Western Blot: 1:1000; Immunochemistry: 0.75 ?g/ml; Immunofluorescence: 1:50- 1:100

Type: Primary
Antigen: Telomerase
Clonality: monoclonal
Clone: 6k393
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité