Anti-THAP11 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
T3700-01
USBIT3700-01EA 460 EUR InStock
USBIT3700-01
Anti-THAP11 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:1000
Type: Primary
Antigen: THAP11 (THAP domain containing 11)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité