Anti-Theophylline Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
T4500-05A
USBIT4500-05AEA 463 EUR InStock
USBIT4500-05A
Anti-Theophylline Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Theophylline
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité