Anti-THOP1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9F204]
Fournisseur: US Biological
T5008-76C
USBIT5008-76CEA 614 EUR InStock
USBIT5008-76C
Anti-THOP1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9F204]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: THOP1 (thimet oligopeptidase 1)
Clonality: monoclonal
Clone: 9F204
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité