Anti-Thyroxine Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9L719]
Fournisseur: US Biological
T5460-01F
USBIT5460-01FEA 668 EUR InStock
USBIT5460-01F
Anti-Thyroxine Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9L719]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Thyroxine
Clonality: monoclonal
Clone: 9L719
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité