Anti-Tissue Plasminogen Activator Sheep Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
T5600-05L
USBIT5600-05LEA 621 EUR InStock
USBIT5600-05L
Anti-Tissue Plasminogen Activator Sheep Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Tissue Plasminogen Activator
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Sheep
Isotype:
Reactivity: Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité