Human Recombinant tPA (From CHO cells)
Fournisseur: US Biological
T5600-07B
USBIT5600-07BEA 776 EUR InStock
USBIT5600-07B
Human Recombinant tPA (From CHO cells)
Protéines et Peptides
This recombinant human tPA is active and expressed in Chinese hamster ovary (Cho) cells. Fully complexable with PAI-1.
  • Activity: >90% active as determined by titration with PAI-1
Attention: Intended for research use only. Not for use in human, therapeutic, or diagnostic applications.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité