Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TLR3 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 6D80]

Fournisseur: US Biological
T8050-23H2
USBIT8050-23H2EA 774 EUR InStock
USBIT8050-23H2
Anti-TLR3 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 6D80]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1-3?g/ml

Type: Primary
Antigen: TLR3 (toll-like receptor 3)
Clonality: monoclonal
Clone: 6D80
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Macaque

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité