Anti-Toxoplasma gondii Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10F550]
Fournisseur: US Biological
T8075-03C
USBIT8075-03CEA 676 EUR InStock
USBIT8075-03C
Anti-Toxoplasma gondii Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10F550]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Toxoplasma gondii
Clonality: monoclonal
Clone: 10F550
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité