Anti-Tumor Necrosis Factor Receptor 1-Associated Death Domain Protein Isoform 2 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
T8170-50D
USBIT8170-50DEA 643 EUR InStock
USBIT8170-50D
Anti-Tumor Necrosis Factor Receptor 1-Associated Death Domain Protein Isoform 2 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:128000; Western Blot: 1-3?g/ml
Type: Primary
Antigen: Tumor Necrosis Factor Receptor 1-Associated Death Domain Protein Isoform 2
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité