Anti-Transcription Factor Dp-2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8C337]
Fournisseur: US Biological
T8195-82
USBIT8195-82EA 473 EUR InStock
USBIT8195-82
Anti-Transcription Factor Dp-2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8C337]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Transcription Factor Dp-2
Clonality: monoclonal
Clone: 8C337
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité