Anti-TAP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: US Biological
T8266-05E-BIOT
USBIT8266-05E-BIOTEA 884 EUR InStock
USBIT8266-05E-BIOT
Anti-TAP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TAP1 (transporter 1, ATP-binding cassette, sub-family B (MDR/TAP))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité