Anti-TRAP 5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6D810]
Fournisseur: US Biological
T8266-97A
USBIT8266-97AEA 909 EUR InStock
USBIT8266-97A
Anti-TRAP 5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6D810]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TRAP 5
Clonality: monoclonal
Clone: 6D810
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité