Anti-Trk-Fused Gene Protein Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
T8662-80
USBIT8662-80EA 561 EUR InStock
USBIT8662-80
Anti-Trk-Fused Gene Protein Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 0.5-2?g/ml; Immunochemistry: 10 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: Trk-Fused Gene Protein
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Monkey, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité