Anti-Trypsin Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6F201]
Fournisseur: US Biological
T8669-13A
USBIT8669-13AEA 853 EUR InStock
USBIT8669-13A
Anti-Trypsin Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6F201]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:4000
Type: Primary
Antigen: Trypsin
Clonality: monoclonal
Clone: 6F201
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Bovine, Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité