Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-TUBA1A Mouse Monoclonal Antibody [clone: TU-16]

Fournisseur: US Biological
T9154-01G
USBIT9154-01GEA 657 EUR InStock
USBIT9154-01G
Anti-TUBA1A Mouse Monoclonal Antibody [clone: TU-16]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TUBA1A (tubulin, alpha 1a)
Clonality: monoclonal
Clone: TU-16
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity: Bovine, Chicken, Hamster, Human, Mouse, Pig, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité