Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TUBB Rabbit Monoclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase)) [clone: 10E54]

Fournisseur: US Biological
T9155-04C
USBIT9155-04CEA 729 EUR InStock
USBIT9155-04C
Anti-TUBB Rabbit Monoclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase)) [clone: 10E54]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000

Type: Primary
Antigen: TUBB (tubulin, beta class I)
Clonality: monoclonal
Clone: 1E+55
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Bovine, Chicken, Human, Monkey, Mouse, Rat, Zebrafish

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité