Anti-TNF Rat Monoclonal Antibody [clone: V1q]
Fournisseur: US Biological
T9160-03V
USBIT9160-03VEA 888 EUR InStock
USBIT9160-03V
Anti-TNF Rat Monoclonal Antibody [clone: V1q]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TNF (tumor necrosis factor)
Clonality: monoclonal
Clone: V1q
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgD
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité