Anti-Tumor necrosis factor receptor homolog 3 Rat Monoclonal Antibody [clone: 9H171]
Fournisseur: US Biological
T9161-75
USBIT9161-75EA 789 EUR InStock
USBIT9161-75
Anti-Tumor necrosis factor receptor homolog 3 Rat Monoclonal Antibody [clone: 9H171]
Anticorps
Recommended dilution: Flow Cytometry: 25 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: Tumor necrosis factor receptor homolog 3
Clonality: monoclonal
Clone: 9H171
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité